Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrine, qualité spectrophotométrique
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ninhydrin |
| Point de fusion | 250.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Compatibilité | (for amino acid analysis): passes |
| Densité | 0.81 |
| Couleur | Jaune |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform |
| pH | 4.6 to 5.6 (1% aq. soln.) |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ninhydrin
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.