Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrine, qualité spectrophotométrique
Code produit 15159203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15159203 500 g Flacon en verre 500g
10439080 25 g Flacon en verre 25g
11964861 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15159203 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 165875000
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 485-47-2 | C9H6O4 | 178.143 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 485-47-2
Formule moléculaire C9H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.143
Numéro MDL MFCD00003791
Clé InChI FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
CID PubChem 10236
ChEBI CHEBI:86374
Nom IUPAC 2,2-dihydroxyindène-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Ninhydrin
Point de fusion 250.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for amino acid analysis): passes
Couleur Jaune
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
pH 4.6 to 5.6 (1% aq. soln.)
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Poids de la formule 178.14
Qualité Spectrophotométrique