Learn More
Recharge pour pulvérisation de ninhydrine, pur, 0,5 % de ninhydrine dans du butan-1-ol, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Flacon en verre ambré de 500 ml
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -90°C |
| Point d’ébullition | 117.4°C |
| CAS | 485-47-2 |
| Formule moléculaire | C9H6O4 |
| Numéro MDL | 3791 |
| Clé InChI | FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O |
| Nom IUPAC | 2,2-dihydroxyindène-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.143 |
| CID PubChem | 10236 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ninhydrin solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1, 3(2H)-dione, 2, 2- dihydroxy- 485-47-2, n-Butylalcohol 71-36-3