Learn More
Feuille de niobium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,97 % (base de métaux à l’exception de Ta), Ta = 0,06 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
25 x 100 mm
50 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434725 50 x 100 mm 1 pièce
11390699 25 x 25 mm 25mm
11300709 25 x 100 mm 1 pièce
15424725 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15434725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000236.FY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.66€
    233.65€ / 1 pièces
    Économisez 55.01€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium foil
Couleur Gris ou Argent
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick
Quantité 50 x 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.68g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exclusion du Ta), Ta ≤ 0,06 %
Pourcentage de pureté 99.97%