Learn More
Feuille de niobium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 50 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11341328 5 x 10 cm 1 pièce
11351328 10 x 20 cm 1 pièce
11361328 20 x 50 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11341328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010261.CR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    54.65€ / 1 pièces
    Économisez 5.35€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium foil
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Quantité 5 x 10 cm
Odeur Odorless
Poids ≈5.44g/5x10cm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%