Learn More
Feuille de niobium, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, 0,998, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11371318 50 x 100 mm 1 pièce
11381318 100 x 200 mm 1 pièce
11361318 200 x 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11371318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010257.FY
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .42.9 g/50 x 100 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray foil
Quantité 50 x 100 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.80%
Forme Feuille, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur