Learn More
Feuille de niobium, épaisseur 2,0 mm (0,08 po), 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
100 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309318 50 x 100 mm 1 pièce
11319318 100 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043231.FY
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium foil
Note relative au nom 2.0mm (0.08 in.) thick
Quantité 50 x 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈86g/50x100mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%