Learn More
Feuille de niobium, épaisseur 2,0 mm (0,08 po), 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Niobium foil |
| Note relative au nom | 2.0mm (0.08 in.) thick |
| Quantité | 100 x 200 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈86g/50x100mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.8% |