Learn More
Gaze de niobium, maille tissée de 40 à partir de 0,178 mm (0,007 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305207 75 x 75 mm 1 pièce
11315207 150 x 150 mm 1 pièce
11325207 300 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11305207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040916.FL
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Filtration, électrodes
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium gauze
Note relative au nom Woven from 0.178mm (0.007 in.) dia. wire
Quantité 75 x 75 mm
Dimensions de la maille 40 Mesh
Forme Toile métallique