Learn More
Bouton/lingot de niobium,≈25,4 mm (1,0 po) de diamètre x 11 mm (0,45 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454945 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15454945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045113.KF
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium ingot/button
Couleur Argent à gris
Note relative au nom ≈25.4mm (1.0 in.) dia. x 11mm (0.45 in.) thick
CAS 3-1-7440
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈50g/piece
Forme ≈50 g/pièce
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Nb
Numéro MDL MFCD00011126
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
Nom IUPAC niobium
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Pourcentage de pureté 99.95%