Learn More
Pentachlorure de niobium, TRC
Code produit 30476598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476598 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5985355G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium Pentachloride
CAS 10026-12-7
Formule moléculaire Cl5Nb
Quantité 5 g
Synonyme Niobium Chloride, Niobium Pentachloride, Niobium Pentachloride (NbCl5), Niobium(V) Chloride, Pentachloroniobium
Formule InChI InChI=1S/5ClH.Nd/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+5]
Nom IUPAC néodyme(5+);pentachlorure
Poids moléculaire (g/mol) 270.17
Poids de la formule 318.7543