Learn More
Pentachlorure de niobium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Niobium Pentachloride |
| CAS | 10026-12-7 |
| Formule moléculaire | Cl5Nb |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Niobium Chloride, Niobium Pentachloride, Niobium Pentachloride (NbCl5), Niobium(V) Chloride, Pentachloroniobium |
| Formule InChI | InChI=1S/5ClH.Nd/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Nd+5] |
| Nom IUPAC | néodyme(5+);pentachlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.17 |
| Poids de la formule | 318.7543 |