Learn More
Phénoxyde de niobium, Thermo Scientific™
Code produit 11438650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438650 0.5 g 0.50g
11428650 2 g -
11418650 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438650 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 051120.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16576-63-9
Formule moléculaire C30H25NbO5
Poids moléculaire (g/mol) 558.431
Numéro MDL MFCD00014076
Clé InChI ZCNDFHXTXLMYDM-UHFFFAOYSA-I
Synonyme niobium 5+ pentakisphenoxide, pentaphenoxyniobium v, niobium 5+ ion pentaphenolate, columbium penta phenoxide, niobium 5+ pentaphenolate, phenol, niobium 5+ salt 5:1
CID PubChem 25021451
Nom IUPAC niobium(5+) ; pentaphénoxyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)[O-].C1=CC=C(C=C1)[O-].C1=CC=C(C=C1)[O-].C1=CC=C(C=C1)[O-].C1=CC=C(C=C1)[O-].[Nb+5]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium phenoxide
Point de fusion 208°C
Formule linéaire Nb(C6H5O)5
Quantité 0.5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 558.44
Forme physique Poudre