Learn More
Morceaux de niobium 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460957 500 g 500g
11340709 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000241.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium pieces
Couleur Gris ou Argent
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%