Learn More
Poudre de niobium, maille de -60, 99,8 % (base de métaux à l’exception du Ta), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11351348
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11351348 25 g 25g
11331348 100 g 100g
11341348 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11351348 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010276.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Specifications
Nom chimique ou matériau Niobium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray powder
Quantité 25 g
Dimensions de la maille -60 Mesh
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis excluding Ta)
Forme Poudre