Learn More
Tige en niobium, dia. 12,7 mm (0,5 po), dure, 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11359538
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 cm
10 cm
Unit Size:
2cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11359538 2 cm 2cm
11369538 10 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11359538 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043362.BP
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Specifications
Nom chimique ou matériau Niobium rod
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Quantité 2 cm
Odeur Odorless
Poids ≈10.9g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%