Learn More
Tige de niobium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381338 5 cm 5cm
11371338 25 cm 25cm
11361338 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11381338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010273.BQ
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium rod
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantité 5 cm
Odeur Odorless
Poids ≈2.7g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%