Learn More
Lingot de niobium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Niobium slug |
| Note relative au nom | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Quantité | 10 g |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.43g/slug |
| Forme | Pastille |
| Notes de pourcentage du dosage | (pureté du métal, à l’exclusion du Ta) |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |