Learn More
Lingot de niobium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de long., Puratronic™, 99,99 % (base de métaux à l’exception de Ta), Ta 300 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Slug
5 Slugs
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323617 1 Slug 1 pièce
11313617 5 Slugs -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035365.QI
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Quantité 1 Slug
Odeur Odorless
Poids ≈3.4g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Ta), Ta 300 ppm
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Puratronic