Learn More
Lingot de niobium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390068 100 g 100g
11380068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11390068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042847.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Poids ≈1.7g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Pourcentage de pureté 99.95%