Learn More
Éthanolate de niobium(V), 99,999 % (base métaux), Ta < 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376998 10 g 10g
11386998 2 g 2g
11366998 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014689.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Préparation d’oxyde de nobium et des oxydes de métaux mélangés
Preparation of niobium oxide and mixed metal oxides.Niobium(V) ethoxide is used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides and mixed metal oxides. It is also used to prepare ferroelectric nanomaterials consisting of oxides of potassium, silicon and niobium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3236-82-6
Formule moléculaire C10H25NbO5
Poids moléculaire (g/mol) 318.21
Numéro MDL MFCD00015122
Clé InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
CID PubChem 160675
Nom IUPAC éthanolate de niobium(5+)
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Niobium(V) ethoxide
Point de fusion 6°C
Densité 1.258 g/mL
Point d’ébullition 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 36°C (97°F)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Nb(OC2H5)5
Indice de réfraction 1.516
Quantité 10 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 3678883
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents; Decomposes in water;Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 318.21
Pourcentage de pureté 99.999%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ta <500 ppm
Forme physique Liquide