Learn More
Éthanolate de niobium(V), 99,999 % (base métaux), Ta < 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386998 2 g 2g
11376998 10 g 10g
11366998 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11386998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014689.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Préparation d’oxyde de nobium et des oxydes de métaux mélangés
Preparation of niobium oxide and mixed metal oxides.Niobium(V) ethoxide is used for the sol-gel processing of materials containing niobium oxides and mixed metal oxides. It is also used to prepare ferroelectric nanomaterials consisting of oxides of potassium, silicon and niobium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3236-82-6
Formule moléculaire C10H25NbO5
Poids moléculaire (g/mol) 318.21
Numéro MDL MFCD00015122
Clé InChI ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
CID PubChem 160675
Nom IUPAC éthanolate de niobium(5+)
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium(V) ethoxide
Point de fusion 6°C
Densité 1.258 g/mL
Point d’ébullition 140°C to 142°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 36°C (97°F)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Nb(OC2H5)5
Indice de réfraction 1.516
Quantité 2 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 3678883
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents; Decomposes in water;Miscible with organic solvents.
Poids de la formule 318.21
Pourcentage de pureté 99.999%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ta <500 ppm
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Niobium(V) ethoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Niobium(5+) ethanolate