Learn More
Fil de niobium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, 99,96 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
500cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367887 25 cm 25cm
11387887 100 cm 100cm
11377887 500 cm 500cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014335.BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    51.65€ / 25cm
    Économisez 5.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia.
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Poids ≈1.68g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Pourcentage de pureté 99.96%