Learn More
Fil de niobium, dia. 1,0 mm (0,04 po), 0,998, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
25 m
Conditionnement:
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321338 5 m 5m
11311338 1 m 1m
11301338 25 m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11321338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010264.G5
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .6.7 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-1-7440
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray wire
Quantité 5 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.80%
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre