Learn More
Acide nipécotique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11466406
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11466406 1 g 1g
11476406 5 g 5g
11486406 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11466406 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24723.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 498-95-3 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
GABA reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-95-3
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Numéro MDL MFCD00005992 MFCD01630787
Clé InChI XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidine
CID PubChem 4498
ChEBI CHEBI:116931
Nom IUPAC Acide pipéridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Nipecotic acid
Point de fusion ∼261°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 81096
Merck Index 14,6561
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Nipecotic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperidine-3-carboxylic acid