Learn More
(+/-)-Acide nipecotique, TRC
Code produit 30480698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480698 5 g -
30473383 1 g 1g
30472716 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480698 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4784005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-95-3
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Synonyme 3-Piperidinecarboxylic Acid, Nipecotic Acid, (+/-)-beta-Homoproline, 3-Carboxypiperidine, DL-Nipecotic Acid, Hexahydronicotinic Acid
Nom IUPAC Acide pipéridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Nipecotic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
Poids de la formule 129.079