Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Gants chirurgicaux micro en polyisoprène
Code produit 17803662 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
50 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17803662 6 50 paires
17803762 7 50 paires
17853582 9 50 paires
17863582 8 50 paires
17893652 8,5 50 paires
17873652 7,5 50 paires
17813742 6,5 50 paires
17833742 5,5 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17803662 Fournisseur Ansell Code fournisseur 340057060
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Gants chirurgicaux en polyisoprène, doux pour la peau, offrant une grande dextérité et une sensibilité tactile optimale pour une précision chirurgicale en milieu hospitalier.
  • ASTM D3577, ASTM Certifié D7160
  • En moyenne 15 % plus fins que les gants chirurgicaux standard en polyisoprène d'Ansell, pour une dextérité et une sensibilité tactile inégalées.
  • Gant en polyisoprène plus souple et plus extensible, offrant un confort supérieur aux gants en latex d'Ansell
  • Surface lisse avec une finition micro-texturée pour une prise en main et une adhérence optimales de l'instrument.
  • Sans accélérateurs chimiques connus pour provoquer des allergies et des sensibilités chimiques de type IV.
  • Pour une utilisation en chimiothérapie et dans les applications de soins de santé
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM J7160
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ±0,02 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Polyisoprène
Palm Thickness (English) 6,69 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 ±0,02 milímetros
Poudré Sans poudre
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,69 ±0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0,17 ±0,02 milímetros
Modèle GMMEX-340057
Longueur (impériale) 11,9 in
Longueur (métrique) 303 mm