Learn More
Niraparib metabolite M1, MedChemExpress
Code produit 16422459
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422459 1 mg
16411238 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422459 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYG0023
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Niraparib metabolite M1 is a metabolite of niraparib, and the latter one acts as a novel poly(ADP-Ribose) polymerase (PARP) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Niraparib metabolite M1
CAS 1476777-06-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H19N3O2
Quantité 1 mg
Synonyme Niraparib carboxylic acid metabolite M1 M1 metabolite of niraparib
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)O
Poids moléculaire (g/mol) 321.37
Poids de la formule 321.37
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Research
Forme physique Solid