Learn More
Niraparib (R-enantiomer), MedChemExpress
Code produit 16490427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490427 50 mg
16456777 5 mg
16434078 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16490427 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10619D
MedChemExpress Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.
Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Niraparib (R-enantiomer)
CAS 1038915-58-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H20N4O
Quantité 50 mg
Synonyme MK 4827 (R-enantiomer)
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (99.88 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)N
Poids moléculaire (g/mol) 320.39
Poids de la formule 320.39
Pourcentage de pureté 98.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death