Learn More
Niraparib tosylate, MedChemExpress
Description
Niraparib tosylate (MK-4827 tosylate) is a highly potent and orally bioavailable PARP1 and PARP2 inhibitor with an IC50 of 3.8 and 2.1 nM, respectively. Niraparib tosylate leads to inhibition of repair of DNA damage, activates apoptosis and shows anti-tumor activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Niraparib tosylate |
| CAS | 1038915-73-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H28N4O4S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | MK-4827 tosylate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (203.01 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (2.03 mM; heat to 50°C) |
| SMILES | NC(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C21)=O.O=S(C5=CC=C(C)C=C5)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 492.59 |
| Afficher plus |