Learn More
MedChemExpress Nisine
Spécification
Spécification
| CAS | 1414-45-5 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 3354.07 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 1 mg/mL (0.30 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣adjust pH to 3 with HCl) (insoluble) |