Learn More
Nisoldipine, MedChemExpress
Code produit 16447286
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16447286 100 mg
16411679 1 g
16401856 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16447286 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17402
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Nisoldipine(BAY-k 5552; Sular) is a calcium channel blocker belonging to the dihydropyridines class, specific for L-type Cav1.2 with IC50 of 10 nM.
Nisoldipine(BAY-k 5552
Spécification
Nom chimique ou matériau Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24N2O6
Quantité 100 mg
Synonyme BAY-k 5552
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.46 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC(C)C)=O)C1C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)OC
Poids moléculaire (g/mol) 388.41
Poids de la formule 388.41
Pourcentage de pureté 98.22%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation