Learn More
Nisoldipine, TRC
Code produit 30136993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136993 50 mg 50mg
30006546 10 mg 10mg
30010131 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136993 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN48912550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63675-72-9
Formule moléculaire C20 H24 N2 O6
Poids moléculaire (g/mol) 388.41
Synonyme 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-(2-methylpropyl) ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, methyl 2-methylpropyl ester (9CI), (±)-BAY k 5552, (±)-Nisoldipine, BAY-k 5552, Baymycard, Geomatrix 16E, Nisocor, Nisoldipin, Nisoldipine, Sular, Syscor, Zadipina
Nom IUPAC 3-O-méthyl 5-O-(2-méthylpropyle) 2,6-diméthyl-4-(2-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Nisoldipine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
Poids de la formule 388.1634