Learn More
Mettler Toledo™ Sachets de solution tampon pH NIST/DIN
Code produit 15392265
Modifier l'affichage
Click to view available options
pH:
10 012 (à 25 °C)
4,006 (à 25 °C)
6,865 (à 25 °C)
9,180 (à 25 °C)
Conditionnement:
1 pièce
60mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH Conditionnement
15392265 4,006 (à 25 °C) 1 pièce
15312275 6,865 (à 25 °C) 1 pièce
15322275 9,180 (à 25 °C) 1 pièce
17803775 10 012 (à 25 °C) 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15392265 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30111136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.94€
    139.01€ / 1 pièces
    Économisez 14.93€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre la plus haute précision de pH possible. Les sachets de solution tampon pH Mettler Toledo™ NIST/DIN sont définis à trois décimales et sont livrés avec un certificat imprimé garantissant la traçabilité. Les sachets individuels garantissent une nouvelle solution pour chaque étalonnage, ainsi qu’une facilité d’utilisation maximale.
Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions tampons utilisées à des fins d’étalonnage. La précision maximale est garantie avec des tampons NIST/DIN entièrement traçables. (Les électrodes de pH doivent être étalonnées au moins une fois par jour avant les mesures et après chaque nettoyage, régénération ou stockage à long terme.)
  • Les tampons pH NIST/DIN sont définis et garantis à trois décimales près, offrant ainsi une précision optimale
  • Les sachets individuels garantissent une solution fraîche pour chaque étalonnage, ainsi qu’une facilité d’utilisation maximale
  • Chaque boîte est accompagnée d’un certificat de test et d’une étiquette détaillée avec un tableau des températures
  • Toutes les fiches de données de sécurité et les étiquettes contiennent des informations conformément au système général harmonisé (GHS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tampon NIST/DIN pH 4,006, 30 sachets de 20 ml
À utiliser avec (application) Mesure du pH, calibrage de l’électrode
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
pH 4,006 (à 25 °C)
Quantité 30 x 20 ml
Conditionnement Sachet
Traçabilité au NIST Oui