Learn More
NITD008, MedChemExpress
Description
NITD008 is a potent and selective flaviviruse inhibitor which can inhibit Dengue Virus Type 2 (DENV-2) with an EC50 of 0.64 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | NITD008 |
| CAS | 1044589-82-3 |
| Couleur | Gris |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H14N4O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 7-Deaza-2'-C-acetylene-adenosine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (172.25 mM) |
| SMILES | O[C@@]1(C#C)[C@H](N2C=CC3=C(N)N=CN=C32)O[C@H](CO)[C@H]1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 290.27 |
| Afficher plus |