Learn More
Nitenpyram, TRC
Code produit 17920485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17920485 10 g 10g
17912835 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17920485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49011510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150824-47-8
Formule moléculaire C11 H15 Cl N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.72
Synonyme 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (1E)-, 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (E)-, (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, (E)-N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-ethyl-N'-methyl-2-nitroethylene-1,1-diamine, (E)-Nitenpyram, Bestguard, Capstar, Nitenpyram, Niterndipoine, TI 304
Nom IUPAC (E)-1-N'-[(6-chloropyridine-3-yl)méthyl]-1-N'-éthyle-1-N-méthyl-2-nitroéthène-1,1-diamine
SMILES CCN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Nitenpyram
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H15ClN4O2/c1-3-15(11(13-2)8-16(17)18)7-9-4-5-10(12)14-6-9/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3/b11-8+
Poids de la formule 270.0884