Learn More
Nitisinone, TRC
Code produit 30006039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006039 100 mg 100mg
30009231 250 mg 250mg
30004350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006039 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN490135100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104206-65-7
Formule moléculaire C14 H10 F3 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 329.23
Synonyme 1,3-Cyclohexanedione, 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]- (9CI, ACI), 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1,3-cyclohexanedione (ACI), Nitisinone, Nitisone, Nityr, NTBC, Orfadin, SC 0735
Nom IUPAC 2-[2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzoyle]cyclohexane-1,3-dione
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitisinone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
Poids de la formule 329.0511
Pourcentage de pureté >95%