Learn More
Nitisinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitisinone |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2 |
| Poids de la formule | 329.0511 |
| Pourcentage de pureté | >95% |