Learn More
Analyseur XRF portatif Niton™ XL2 Plus
Code produit 18837580 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension du tube:
6 to 45 kV
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension du tube Conditionnement
18837580 6 to 45 kV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18837580 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur XL2PLUS
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Effectuez des analyses élémentaires rapides et précises pour l’identification des métaux et des alliages, les tests PMI et plus encore grâce à l’analyseur XRF portatif Niton™ XL2 Plus.
Effectuez des analyses élémentaires en toute confiancegrâce à l'analyseur XRF portatif Niton™ XL2 Plus Thermo Scientific™. Lorsque la durabilité, les performances et la productivité sont des priorités, les entreprises du secteur font confiance à l'analyseur XRF portatif Niton XL2 Plus pour ses résultats rapides et ses limites de détection basses. Identifiez les métaux purs et les alliages, ou détectez les impuretés. Le Niton XL2 Plus permet aux utilisateurs d'étudier une grande variété de matériaux à partir d'un seul analyseur polyvalent.
Caractéristiques et avantages
  • Tube à rayons X 2 W
  • Détecteur au silicium à diffusion (SDD) pour la détection des éléments légers (Mg, Al, Si, P, S)
  • Détecteur ProGuard Protection
  • Caméra micro
  • Batterie avec échange à chaud
  • Écran tactile et touches fléchées
  • Sécurité - protection par mot de passe
  • Certification IP54 (étanche à la poussière et aux éclaboussures)
  • Guides d’alignement coniques
Applications
  • Vérification des métaux et alliages lors des opérations de fabrication
  • Test d’assurance qualité pour l’identification positive des matériaux
  • Tri « pointer-acquérir » lors des opérations de recyclage de la ferraille
  • Test des métaux précieux sur les lingots et bijoux 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Identify pure metals and alloys, detect tramp elements, or obtain geochemical data
Gamme analytique Mg-U
Modes analytiques disponibles Métaux généraux, métaux précieux
Stockage de données Mémoire système interne de 64 Mo/espace de stockage utilisateur interne de 128 Mo
Capacité de stockage d’environ 10 000 résultats avec spectres (inférieure si les images sont enregistrées)
Transfert de données Communication USB, Bluetooth et série RS-232
Description Analyseur XRF portatif Niton XL2 Plus
Type de détecteur Détecteur au silicium à diffusion (SDD)
Détecteur ProGuard Protection inclus
Type d’affichage Écran couleur tactile fixe et résistant
Accessoires en option Support pour test portable Thermo Scientific™ 
Support pour test mobile Thermo Scientific™
Support pour test Field Mate Thermo Scientific™
Protection de sols Thermo Scientific™
Consommation électrique Batterie lithium-ion 7,4 V ou alimentation 12 VCC, 3 A, 36 W
La fonctionnalité d’échange à chaud permet de maintenir l’alimentation de l’analyseur lors des remplacements de la batterie
Caractéristiques de sécurité Protection de la sécurité des utilisateurs par mots de passe
Accessoires standard Mallette de transport renforcée à verrou
Deux (2) blocs batteries lithium-ion
Un (1) chargeur de batterie 110/220 VAC/adaptateur AC
Échantillons de contrôle
Étui de ceinture
Sangle de sécurité
Câbles de connexion pour PC (USB et RS-232)
Détails du système Standardisation intégrée via un contrôle automatique du système
Tension du tube 6 to 45 kV
Poids (impériale) 3,4 lb avec batterie
Poids (métrique) 1,53 kg avec batterie
Entrée de données Clavier tactile
Saisie de données personnalisable par l’utilisateur
Lecteur de code-barres distant sans fil en option
Octroi de licence Variable selon les régions. Contactez votre distributeur local.
Dimensions (L x l x H) 10 x 10,8 x 3,9 po (25,6 × 27,5 × 10 cm)
Caméra Caméra micro CCD intégrée pour localiser et enregistrer les positions de mesure
Langues Anglais, chinois, espagnol, portugais, russe, japonais, allemand, coréen, français, italien, tchèque, Chinese, Spanish, Portuguese, Russian, Japanese, German, Korean, French, Italian, Czech
Type de source de rayons X Tube à rayons X : Anode Ag (6 à 45 kV, 1 à 200 µA, 2 W max.)
Réglage dynamique du courant pour une sensibilité optimale lors de chaque analyse
Taille du foyer Collimateur de 8 mm
Bibliothèques Bibliothèques d’alliages par défaut basées sur les étalons pour SAE, AISI, ASTM et AA
Les utilisateurs peuvent créer et modifier des bibliothèques
Environnement d’utilisation Température : -10 °C à 50 °C
Humidité : Humidité relative comprise entre 0 et 80 %, sans condensation
Logiciel Logiciels d’aide : Logiciel pour PC Niton Data Transfert (NDT)
Système de positionnement global GPS externe en option (via Bluetooth)
Bluetooth Prend en charge la fonctionnalité d’impression, la connectivité GPS externe et le lecteur de code-barres
Système d’exploitation Exclusif
Certifications/Conformité CE, RoHS, FCC, Industry Canada, conformité aux normes CEI 61010-1, UL 61010-1, IP54 (étanchéité à la poussière et aux éclaboussures)