Learn More
Analyseur à fluorescence X (XRF) de métaux précieux Niton™ XL2
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réalisez une analyse précise de l’or, détectez rapidement l’or de contrefaçon et les placages d’or et testez la pureté ainsi que la composition chimique de tous les métaux précieux grâce aux analyseurs XRF portatifs.
Avec les fluctuations de prix et le prix élevé de l’or, l’échec de la détection, ne serait-ce que d’une infime variation de composition, peut s’avérer une erreur coûteuse. L’analyseur XRF de métaux précieux Thermo Scientific™ Niton™ XL2 fournit une méthode rapide, précise et, plus important encore, non destructive pour tester la pureté et la composition chimique de tous les métaux précieux. L’analyseur de métaux précieux Niton DXL détecte rapidement l’or de contrefaçon et les placages en or et vous indique la composition élémentaire exacte de bijoux et de pièces afin que vous puissiez être absolument certain de la valeur des métaux précieux que vous achetez et vendez.
L’analyseur XRF de métaux précieux Niton XL2 fournit une analyse précise en quelques secondes seulement dans un pack robuste, fiable et facile à utiliser. Mesurez la composition de l’or et de tous les métaux précieux sans avoir besoin de modifier manuellement l’étalonnage en fonction du métal que vous analysez, par ex. l’or (Au), l’argent (Ag), le platine (Pt) ou le palladium (Pd).
- Plus facile, plus rapide et plus précis que les méthodes de test à l’acide nitrique.
- Analyse plus rapide et plus complète que l’analyse Fire Assay, avec une précision comparable.
- Identifiez efficacement la plupart des objets plaqués or grâce à la technologie de détection des placages d’or Thermo Scientific AuDIT™.
- Déterminez avec précision la présence et la concentration d’autres éléments d’alliage à l’état de trace et d’éléments lourds dangereux qui pourraient avoir un impact sur l’évaluation et les besoins futurs de raffinage.
Caractéristiques :
- Plage analytique standard : >25 éléments de S à U (variable en fonction de l’application)
- Analyse de type “pointer-acquérir” en toute simplicité : très facile à utiliser même par du personnel non spécialisé.
- Parfaitement adapté à des environnements de vente.
- Analyse non destructive avec résultats quasi-instantanés.
- Conception ergonomique.
Spécification
Spécification
| Applications | Non-destructive method to test the purity and chemistry of precious metals |
| Modes analytiques disponibles | Varie en fonction de l’application : Modes Alliage : alliage de métaux, alliage électronique, métaux précieux Modes Massifs : minerais, sols Modes Plastique : plastiques RoHS, plastiques de jouets et biens de grande consommation, Thermo Scientific TestAll, produits peints Modes personnalisés : à la demande |
| Mémoire des données | Mémoire système interne de 64 Mo/espace de stockage utilisateur interne de 128 Mo |
| Stockage de données | Capacité interne > 10 000 résultats avec spectres |
| Transfert de données | Communication USB, Bluetooth et série RS-232 |
| Description | Analyseur à fluorescence X (XRF) de métaux précieux Niton XL2 |
| Type de détecteur | Semi-conducteur hautes performances |
| Type d’affichage | Écran couleur tactile fixe |
| Hauteur (impériale) | 4 po |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Afficher plus |