Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membranes pour nitrate
Code produit 10299681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Membrane polymère
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10299681 Membrane polymère 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10299681 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00€
    620.69€ / 1 kits
    Économisez 119.31€
    16% de réduction
En stock
Spécification
À utiliser avec (application) ISE de nitrate dans l’or
Matériau Membrane polymère
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Plage de pH 2 à 12