Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de nitrazine, qualité indicatrice
Code produit 10184350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10184350 5 g 5g
10404915 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10184350 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 190570050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1-1-5424
Formule moléculaire C5H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00003938
Clé InChI ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt, 3-(2, 4-Dinitrophenylazo)-4-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, 2-(2, 4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid
CID PubChem 72656
Nom IUPAC Acide 3-aminopyrazine-2-carboxylique
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrazine yellow
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 542.35
Qualité Indicateur
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 85% min.
Intervalle de transition visuelle from pH 6.0(bright yellow) to pH 7.2(bright blue)
Couleur Marron à orange
Quantité 5 g
Forme physique Poudre