Learn More
Nitrendipine, MedChemExpress
Description
Nitrendipine (BAY-E-5009), an analogue of Nifedipine (HY-B0284), is a dihydropyridine calcium channel blocker with vasodilator action. Nitrendipine has antihypertensive effect.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrendipine |
| CAS | 39562-70-4 |
| Couleur | Yellowish Green |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H20N2O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | BAY-E-5009 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (138.75 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.36 |
| Afficher plus |