Learn More
Nitrendipine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrendipine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3 |
| Poids de la formule | 360.1321 |
| Pourcentage de pureté | >95% |