Learn More
Lovibond™ Inhibiteur de nitrification (N-ATH)
Code produit 10079651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10079651 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10079651 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 2418642
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Inhibiteur de nitrification N-ATH 50 ml à utiliser avec le système de DBO OxiDirect
Spécification
Description Inhibiteur de nitrification N-ATH
Volume (métrique) 50 ml
À utiliser avec (équipement) Système de DBO OxiDirect