Learn More
Chemsplash Gants jetables multitâches en nitrile sans poudre, modèle 4010
Description
- Approuvé pour le contact alimentaire
- De qualité médicale
- Ambidextres
- Manchette roulée et sans latex
- Sans PFAS
- Compatible avec les écrans tactiles
- Homologué CE et UKCA
- Épaisseur : 2,8 mil, Poids : 3,5 g
- AQL : 1,5
- Adapté à la protection contre les projections de produits chimiques, il possède également des propriétés élastiques, facilitant ainsi son utilisation et son ajustement.
- Zones de travail approuvées par le BRC et l'industrie pharmaceutique.
- Sans PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH ni aucune substance conflictuelle.
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 0 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Dispositivos médicos, EN1186: Grado alimentario, EN420 |
| Chlorinated | Non |
| Applications | Laboratoire |
| Couleur | Bleu |
| Finger Thickness (English) | 2,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 2,8 mil |
| Afficher plus |