Learn More
Acide nitrilotriacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782782 250 g Flacon en plastique 250g
10351351 5 g Flacon en verre 5g
10279550 1 kg Flacon en plastique 1kg
15119283 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10782782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 415742500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’acide nitrilotriacétique, numéro CAS 139-13-9, est un composé d’acide tricarboxylique utilisé pour la chélation chimique et l’élution dans les études protéiques et la purification de certains composés de terre.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acide nitrilotriacétique (acide 2,2’,2-nitrilotriacétique) est un acide tricarboxylique utilisé pour la purification chimique
Applications
  • Mutagène connu, adapté aux expériences de culture cellulaire de dommages à l’ADN
  • L’acide nitrilotriacétique peut être utilisé pour l’élution des protéines à l’aide de la méthode His-tag et de la chélation chimique
  • L’acide nitrilotriacétique est capable de chélater le Ca2+, le Co2+, le Cu2+ et le Fe3+
  • Destiné aux applications sensibles telles que la HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-13-9
Formule moléculaire C6H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Numéro MDL MFCD00004287
Clé InChI MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
CID PubChem 8758
ChEBI CHEBI:44557
Nom IUPAC acide 2-[bis(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrilotriacetic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 245.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire N(CH2CO2H)3
Quantité 250 g
Beilstein 04,369
Merck Index 15,6665
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.28g/L (22.5°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrilotriacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.