Learn More
Acide nitrilotriacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493924 100 g -
11403934 500 g 500g
11413934 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493924 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11936.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 139-13-9 | C6H9NO6 | 191.14 g/mol
It is employed as an excellent chelating agent. It is also used as a complexing agent, metal masking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme excellent agent chélateur. Il est également utilisé comme agent complexant, agent de masquage métallique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Maintenir le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-13-9
Formule moléculaire C6H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Numéro MDL MFCD00004287
Clé InChI MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
CID PubChem 8758
ChEBI CHEBI:44557
Nom IUPAC acide 2-[bis(carboxyméthyle)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Nitrilotriacetic acid
Point de fusion 246°C (decomposition)
Odeur Odorless
Formule linéaire N(CH2CO2H)3
Quantité 100 g
Beilstein 1710776
Merck Index 14,6579
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrilotriacetic acid
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.