Learn More
Acide nitrilotriacétique, qualité ACS, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrilotriacetic Acid |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥98 % |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 191.14 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Forme physique | Plein |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NITRILOTRIACETIC ACID, ACS100G
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid