Learn More
Acide nitrilotriacétique (certifié ACS), Fisher BioReagents
Code produit 10553145 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553145 1 kg Flacon poly 1kg
10316843 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10553145
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L‘acide nitrilotriacétique est un agent chélateur et séquestrant. Un constructeur de détergents synthétiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-13-9
Formule moléculaire C6H9NO6
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Numéro MDL MFCD00004287
Clé InChI MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
CID PubChem 8758
ChEBI CHEBI:44557
Nom IUPAC acide 2-[bis(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrilotriacetic Acid
Point de fusion 245°C
Couleur Blanc
pH 2.3
Plage de pourcentage du dosage ≥98.0 %
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire N(CH2COOH)3
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 6665
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Produits certifiés ACS
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrilotriacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.